Anti-U2AF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP40284_T100
Supplier: Aviva Systems Biology
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:U2 small nuclear RNA auxiliary factor 2
- Symbol antigenu:U2AF2
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:11338
- Synonyma antigenu:U2AF65
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:100 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: U2AF2 (U2 small nuclear RNA auxiliary factor 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: