Anti-RING1 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP33228_P050
Supplier: Aviva Systems Biology
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Ring Finger Protein 1
- Symbol antigenu:RING1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:middle
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:6015
- Synonyma antigenu:RNF1|RING1A
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:50 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: RING1 (ring finger protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: