ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Microflex® 93-833
 :  Ansell
undefined
Nitrile gloves, Microflex® 93-833
 :  Ansell
  • Catalog No:
  • 112-4271
  • 112-4273
  • 112-4274
  • 112-4272
  • 112-4270
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • EN norm:
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Frequently Bought Together