Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Páska balící vyztužená skelným vláknem, 8959, Scotch®
  817-0449
 :  3M
undefined
Páska balící vyztužená skelným vláknem, 8959, Scotch®
  817-0449
 :  3M

 

  • Šířka:
    25,0 mm
  • Popis:
    Páska vyztužená skelným vláknem, 8959, s lepidlem ze syntetického kaučuku
  • Bal.:
    1 Roll

 

 

Tyto standardní balicí pásky vyztužené skelným vláknem 8959 jsou vyrobeny z Scotchpro™ PP fólie se syntetickým kaučukovým lepidlem bez obsahu rozpouštědla.

  • Křížově tkaná výztuha ze skelných vláken
  • Vysoká pevnost v tahu v podélném i příčném směru
  • Vysoká odolnost proti oděru a vlhkosti
  • Vhodné pro přepravu obalů nebezpečných věcí

Délka: 50,0 m

Barva: Průhledná