ContactUsLinkComponent
General purpose gloves, AlphaTec® 87-305
General purpose gloves, AlphaTec® 87-305
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
General purpose gloves, AlphaTec® 87-305
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE87-305/8
  • ANSE87-305/9
  • ANSE87-305/10
  • ANSE87-305/7
  • Model:
  • 87-305
  • 87-305
  • 87-305
  • 87-305
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Finish:
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Cuff style:
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +