ContactUsLinkComponent
Activated charcoal filter papers, grade MN 728
Activated charcoal filter papers, grade MN 728
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
Activated charcoal filter papers, grade MN 728
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Specifications
  • Catalog No:
  • MANA481012
  • MANA481011
  • MANA481032
  • MANA481018
  • 516-6018
  • MANA481005
  • MANA481024
  • MANA4810047
  • MANA4810101
  • MANA481007
  • MANA481015
  • Weight:
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • 170 g/m²
  • Thickness:
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • 0,4 mm
  • Filtration speed:
  • 55 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 55 s
  • 55 s