ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Hypersil GOLD™ C18
HPLC columns, Hypersil GOLD™ C18
Certificates
undefined
HPLC columns, Hypersil GOLD™ C18
Certificates
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Specifications
  • Catalog No:
  • 554-4292
  • 554-4531
  • 554-4299
  • 554-4549
  • 554-4545
  • 554-4297
  • 554-4289
  • 554-4570
  • 554-4547
  • 554-4567
  • 554-4554
  • 554-4553
  • 554-4540
  • 554-4291
  • 554-4556
  • 554-4551
  • 554-4552
  • 554-4380
  • 554-4295
  • 554-4565
  • 554-4290
  • 554-4537
  • 554-4539
  • 554-4532
  • 554-4298
  • 554-4546
  • 554-4557
  • 554-4293
  • 554-4555
  • 554-4287
  • 554-4530
  • 554-4541
  • 554-4296
  • 554-4288
  • 554-4561
  • 554-4529
  • 554-4294
  • Carbon load:
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • pH range:
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • Surface area:
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
Specifications
Related Information
Uniguard™ direct connection guard cartridge holders
Product Information