ContactUsLinkComponent
Ultrapure water system, Barnstead™ GenPure™
Ultrapure water system, Barnstead™ GenPure™
Certificates
undefined
Ultrapure water system, Barnstead™ GenPure™
Specifications
  • Catalog No:
  • BARN50131952
  • BARN50136146
  • BARN50131217
  • BARN50136151
  • BARN50136153
  • BARN50136152
  • BARN50136171
  • BARN50136170
  • BARN50136172
  • BARN50131922
  • BARN50131950
  • BARN50136169
  • BARN50131948
  • Model:
  • Barnstead GenPure Pro UV
  • Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF – TOC, bench version
  • Barnstead GenPure UV/UF
  • Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF, bench version
  • Barnstead GenPure xCAD Plus UV – TOC, bench version
  • Barnstead GenPure xCAD Plus UV, bench version
  • Barnstead GenPure xCAD Plus UV – TOC, wall version
  • Barnstead GenPure xCAD Plus UV, wall version
  • Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF – TOC, wall version
  • Barnstead GenPure Pro UV/UF – TOC
  • Barnstead GenPure Pro UV/UF
  • Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF, wall version
  • Barnstead GenPure Pro UV – TOC
  • Flow rate:
  • Up to 2 l/min
  • Up to 2 l/min
  • Up to 2 l/min
  • Up to 2 l/min
  • Up to 2 l/min
  • Up to 2 l/min
  • Up to 2 l/min
  • Up to 2 l/min
  • Up to 2 l/min
  • Up to 2 l/min
  • Up to 2 l/min
  • Up to 2 l/min
  • Up to 2 l/min
  • Conductivity:
  • 0,055 µS/cm
  • 0,055 µS/cm
  • 0,055 µS/cm
  • 0,055 µS/cm
  • 0,055 µS/cm
  • 0,055 µS/cm
  • 0,055 µS/cm
  • 0,055 µS/cm
  • 0,055 µS/cm
  • 0,055 µS/cm
  • 0,055 µS/cm
  • 0,055 µS/cm
  • 0,055 µS/cm
  • TOC content:
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • 1 - 5 ppb
  • Resistivity at +25 °C:
  • 18,2 MΏ/cm
  • 18,2 MΏ/cm
  • 18,2 MΏ/cm
  • 18,2 MΏ/cm
  • 18,2 MΏ/cm
  • 18,2 MΏ/cm
  • 18,2 MΏ/cm
  • 18,2 MΏ/cm
  • 18,2 MΏ/cm
  • 18,2 MΏ/cm
  • 18,2 MΏ/cm
  • 18,2 MΏ/cm
  • 18,2 MΏ/cm
  • Bacteria:
  • <0,1 CFU/ml
  • <0,01 CFU/ml
  • <0,01 CFU/ml
  • <0,01 CFU/ml
  • <0,01 CFU/ml
  • <0,01 CFU/ml
  • <0,01 CFU/ml
  • <0,01 CFU/ml
  • <0,01 CFU/ml
  • <0,01 CFU/ml
  • <0,01 CFU/ml
  • <0,01 CFU/ml
  • <0,01 CFU/ml
  • Power consumption:
  • 0,1 kW
  • 0,1 kW
  • 0,1 kW
  • 0,1 kW
  • 0,1 kW
  • 0,1 kW
  • 0,1 kW
  • 0,1 kW
  • 0,1 kW
  • 0,1 kW
  • 0,1 kW
  • 0,1 kW
  • 0,1 kW
  • W×D×H:
  • 330×472×615 mm
  • 260×530×725 mm
  • 372×337×615 mm
  • 260×530×725 mm
  • 260×530×725 mm
  • 260×530×725 mm
  • 260×530×655 mm
  • 260×530×655 mm
  • 260×530×655 mm
  • 330×472×615 mm
  • 330×472×615 mm
  • 260×530×655 mm
  • 330×472×615 mm