ContactUsLinkComponent
Heat resistant gloves, KarboTECT® 950
Heat resistant gloves, KarboTECT® 950
Supplier:  KCL by Honeywell
Certificates
undefined
Heat resistant gloves, KarboTECT® 950
Supplier:  KCL by Honeywell
Specifications
  • Catalog No:
  • KCHL950.9
  • KCHL950.7
  • KCHL950.10
  • Model:
  • 950
  • 950
  • 950
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Cuff style:
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (1X4XC), EN 407 (4242XX)
  • EN 388:2016 (1X4XC), EN 407 (4242XX)
  • EN 388:2016 (1X4XC), EN 407 (4242XX)
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +