Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Ultrasonic baths, Bransonic®
Ultrasonic baths, Bransonic®
Supplier:  BRANSON
Certificates
undefined
Ultrasonic baths, Bransonic®
Supplier:  BRANSON

Specifications

  • Catalog No:
  • 142-0136
  • 142-0128
  • 142-0137
  • 142-0133
  • 142-0139
  • 142-0130
  • 142-0131
  • 142-0140
  • 142-0127
  • 142-0134
  • Model:
  • M5800-E
  • M1800H-E
  • M5800H-E
  • M3800-E
  • M8800-E
  • M2800-E
  • M2800H-E
  • M8800H-E
  • M1800-E
  • M3800H-E
  • Capacity:
  • 9,5 L
  • 1,9 L
  • 9,5 L
  • 5,7 L
  • 20,8 L
  • 2,8 L
  • 2,8 L
  • 20,8 L
  • 1,9 L
  • 5,7 L
  • Frequency:
  • 40 kHz
  • 40 kHz
  • 40 kHz
  • 40 kHz
  • 40 kHz
  • 40 kHz
  • 40 kHz
  • 40 kHz
  • 40 kHz
  • 40 kHz
  • Tank W×D×H:
  • 290×240×150 mm
  • 150×140×100 mm
  • 290×240×150 mm
  • 290×150×150 mm
  • 495×290×150 mm
  • 230×140×100 mm
  • 230×140×100 mm
  • 490×290×150 mm
  • 150×140×100 mm
  • 290×150×150 mm
  • W×D×H:
  • 397×401×378 mm
  • 251×304×302 mm
  • 397×401×378 mm
  • 397×317×377 mm
  • 596×466×391 mm
  • 337×304×302 mm
  • 337×304×302 mm
  • 596×466×391 mm
  • 251×304×302 mm
  • 397×317×377 mm
  • Weight:
  • 6,4 kg
  • 3,2 kg
  • 6,4 kg
  • 5,4 kg
  • 11,8 kg
  • 4,1 kg
  • 4,1 kg
  • 11,8 kg
  • 3,2 kg
  • 5,4 kg

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together