Hygromycin B
Dodavatel: Cayman Chemical
Přejít na:
O tomto produktu
Synonyma: (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
- Číslo CAS:31282-04-9
- Vzorec:C₂₀H₃₇N₃O₁₃
- MDL číslo:MFCD06795479
- Molecular Weight:527.5 g/mol
- Teplota pro skladování:Refrigerator
- EINECS:250-545-5
- UN:3462
- ADR:6.1,I
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Synonyma: (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
- Číslo CAS:31282-04-9
- Vzorec:C₂₀H₃₇N₃O₁₃
- MDL číslo:MFCD06795479
- Molecular Weight:527.5 g/mol
- Teplota pro skladování:Refrigerator
- EINECS:250-545-5
- UN:3462
- ADR:6.1,I
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeProduct Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníBal.DostupnostPrice



