

Cobalt(II) wolframate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:10101-58-3
:
Vzorec:CoO₄W
MDL číslo:MFCD00016034
:306.769 g/mol
Hustota:8.42
EINECS:233-254-8
:GHS08
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Související informace
Frequently Bought Together