ContactUsLinkComponent
Anion exchange HPLC columns, ProPac™ SAX-10 and WAX-10
Anion exchange HPLC columns, ProPac™ SAX-10 and WAX-10
Certificates
undefined
Anion exchange HPLC columns, ProPac™ SAX-10 and WAX-10
Specifications
  • Catalog No:
  • 555-7292
  • 555-7278
  • 555-7277
  • 555-0258
  • 555-7249
  • 555-7445
  • 555-7302
  • 555-7304
  • 555-7287
  • 555-7450
  • 555-7288
  • 555-7276
  • 555-7291
  • Max. pressure:
  • 3000 psi
  • 3000 psi
  • 3000 psi
  • 3000 psi
  • 3000 psi
  • 3000 psi
  • 3000 psi
  • 3000 psi
  • 3000 psi
  • 3000 psi
  • 3000 psi
  • 3000 psi
  • 3000 psi
  • pH range:
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • 2 - 12
  • Temperature limit:
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C