ContactUsLinkComponent
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.25M in acetonitrile, BioSyn™ activator reagent, for DNA/RNA synthesis, Burdick & Jackson™
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.25M in acetonitrile, BioSyn™ activator reagent, for DNA/RNA synthesis, Burdick & Jackson™
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Certifikáty
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.25M in acetonitrile, BioSyn™ activator reagent, for DNA/RNA synthesis, Burdick & Jackson™
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Frequently Bought Together