Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Kyselina chlorovodíková 36%
Korozi způsobující
Dráždivý
Kyselina chlorovodíková 36%
Katalogové číslo MACH1050022
Dodavatel:  MACH
Číslo CAS:  
Korozi způsobující
Dráždivý
Kyselina chlorovodíková 36%
Katalogové číslo MACH1050022
Dodavatel:  MACH
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    5 L
  • Sekvence:
    5190

Specifikace

O tomto produktu

 :
Bod varu:110 °C (1013 hPa)
Bod tání:–30 °C
Hustota:1,18 g/cm³ (20 °C)
ADR:8,II
 :36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
UN:1789
 :GHS05
 :GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:7647-01-0
Vzorec:HCl
MDL číslo:MFCD00011324