0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Lithium carbonate
Lithium carbonate
Lithium carbonate
LACH30214CP0G0500
:
Lach-ner S.R.O.
:
Lithium carbonate
LACH30214CP0G0500
:
Lach-ner S.R.O.
:
Pack type:
Plastic bottle for solids
Pk:
500 g
Seq:
3645
:
:
73.89 g/mol
:
13,05549
:
720 °C
:
2.11 g/cm³ (20 °C)
:
209-062-5
:
GHS07
:
Ambient
:
554-13-2
:
Li₂CO₃
:
MFCD00011084