


Methanol for synthesis
Katalogové číslo SCARME03001000
Dodavatel: Scharlau
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Glass bottle
- Pk:1 L
- Seq:5037
Specifikace
O tomto produktu
:
:32.04 g/mol
Merck Index:13,05984
Bod varu:64.6 °C (1013 hPa)
Bod tání:–98 °C
Hustota:0.7918 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:11 °C (closed cup)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-659-6
UN:1230
ADR:3,II
REACH:01-2119433307-44
:GHS02
:GHS06
:GHS08
Číslo CAS:67-56-1
Vzorec:CH₃OH
MDL číslo:MFCD00004595