1,1,2,2-Tetrachloroethane
Glass bottle, 1 L
Katalogové číslo MACH30882
Dodavatel: MACH
Přejít na:
Product Details & Documents
- Číslo CAS:79-34-5
- Vzorec:Cl₂HCCHCl₂
- MDL číslo:MFCD00000848
- Molecular Weight:167.85 g/mol
- Merck Index:13,09264
- Bod varu:146.3 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–43 °C
- Hustota:1.595 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:201-197-8
- UN:1702
- ADR:6.1,II
Specifikace
Specifikace
- Pack type:Glass bottle
- Pk:1 L
Specifikace
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



