
Congo red
Katalogové číslo LACH40021IP0G0010
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:
Specifikace
- Pk:10 g
- Seq:3236
Specifikace
O tomto produktu
:
:696.67 g/mol
Merck Index:12,02562
Bod tání:> 360 °C
EINECS:209-358-4
:GHS08
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:573-58-0
Vzorec:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MDL číslo:MFCD00004028