Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
L(+)-Lactic acid ≥80% in aqueous solution
Korozi způsobující
L(+)-Lactic acid ≥80% in aqueous solution
Catalog # LACH10022C80M1000
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  
Korozi způsobující
L(+)-Lactic acid ≥80% in aqueous solution
Catalog # LACH10022C80M1000
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    1 L
  • Seq:
    5037

Specifikace

O tomto produktu

 :
 :90.08 g/mol
Hustota:1.21 g/cm³ (20 °C)
EINECS:201-196-2
 :GHS05
Teplota pro skladování:Refrigerator
Číslo CAS:79-33-4
Vzorec:C₃H₆O₃
MDL číslo:MFCD00064266