1-Dodecyl-3-methylimidazolium bromide
Katalogové číslo ABCRAB289680.0025
Dodavatel: abcr
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:25 g
Specifikace
O tomto produktu
:
:331.3347 g/mol
Číslo CAS:61546-00-7
Vzorec:C₁₆H₃₁BrN₂
MDL číslo:MFCD17014729