Sodium sulphite
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Přejít na:
O tomto produktu
- Číslo CAS:7757-83-7
- Vzorec:Na₂SO₃
- MDL číslo:MFCD00003503
- Molecular Weight:126.04 g/mol
- Merck Index:13,08757
- Bod tání:> 500 °C
- Hustota:2.63 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:231-821-4
- REACH:01-2119537420-49
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
- Číslo CAS:7757-83-7
- Vzorec:Na₂SO₃
- MDL číslo:MFCD00003503
- Molecular Weight:126.04 g/mol
- Merck Index:13,08757
- Bod tání:> 500 °C
- Hustota:2.63 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:231-821-4
- REACH:01-2119537420-49
Product Family Options
Informace o produktu
- Pack typePkDostupnostPrice
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



