ContactUsLinkComponent
Chlorobenzene
  LACH40079CT0M1000
 :  
undefined
Chlorobenzene
  LACH40079CT0M1000
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    1 L
  • Seq:
    5037
 :
 :112.56 g/mol
 :13,02139
 :130 °C (1013 hPa)
 :–45 °C
 :1.11 g/cm³ (20 °C)
 :28 °C
 :Ambient
 :203-628-5
 :1134
 :3,III
 :01-2119432722-45
 :GHS02
 :GHS07
 :GHS09
 :108-90-7
 :C₆H₅Cl
 :MFCD00000530