ContactUsLinkComponent
2,2,4-Trimethylpentane
2,2,4-Trimethylpentane
  LACH20036UT0M25007
 :  
undefined
2,2,4-Trimethylpentane
  LACH20036UT0M25007
 :  
  • Pk:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
 :
 :114.23 g/mol
 :13,05212
 :99.2 °C (1013 hPa)
 :–107 °C
 :0.692 g/cm³ (20 °C)
 :–12 °C
 :Ambient
 :208-759-1
 :1262
 :3,II
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
 :540-84-1
 :(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
 :MFCD00008943