0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Hydrochloric acid
Hydrochloric acid 37%
Hydrochloric acid 37%
LACH10033P37M1000
:
Lach-ner S.R.O.
:
Hydrochloric acid 37%
LACH10033P37M1000
:
Lach-ner S.R.O.
:
Pack type:
Glass bottle
Pk:
1 L
Seq:
5037
:
:
110 °C (1013 hPa)
:
–30 °C
:
1.18 g/cm³ (20 °C)
:
8,II
:
36.46 g/mol
:
231-595-7
:
1789
:
GHS05
:
GHS07
:
Ambient
:
7647-01-0
:
HCl
:
MFCD00011324