cis-3-Hexenyl acetate
Catalog # EHERCA14202500
Dodavatel: EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:0,1 g
- Seq:3020
Specifikace
O tomto produktu
:
:142.20 g/mol
EINECS:222-960-1
UN:3272
ADR:3,III
Číslo CAS:3681-71-8
Vzorec:C₈H₁₄O₂
MDL číslo:MFCD00036563