ContactUsLinkComponent
Empty columns, HiScale™
Empty columns, HiScale™
Supplier:  Cytiva
Certificates
undefined
Empty columns, HiScale™
Supplier:  Cytiva
Specifications
  • Catalog No:
  • 28-9644-45
  • 28-9644-44
  • 28-9645-14
  • 28-9644-24
  • 28-9644-41
  • 29-3605-50
  • 28-9645-13
  • Max. pressure:
  • 20 bar
  • 20 bar
  • 20 bar
  • 20 bar
  • 20 bar
  • 20 bar
  • 20 bar
  • Temperature limit:
  • 4...40 °C
  • 4...40 °C
  • 4...40 °C
  • 4...40 °C
  • 4...40 °C
  • 4...40 °C
  • 4...40 °C