Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Aluminium oxide basic, powder, BAKER ANALYZED® Brockmann Activity Grade I for chromatography, J.T.Baker®
Aluminium oxide basic, powder, BAKER ANALYZED® Brockmann Activity Grade I for chromatography, J.T.Baker®
Katalogové číslo 0539-01
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  
undefined
Aluminium oxide basic, powder, BAKER ANALYZED® Brockmann Activity Grade I for chromatography, J.T.Baker®
Katalogové číslo 0539-01
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Pack type:
    Glass bottle for solids, T/E cap
  • Pk:
    500 g
  • Seq:
    3645

Specifikace

Výsledky testů specifikací

  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    9.3 - 10.1
  • pH of 5% Slurry at 20°C:
    9.3 - 10.1
  • Adsorption, mg o-nitroaniline/g:
    ≥1.0

Výsledky testů specifikací

O tomto produktu

 :
 :101.96 g/mol
Merck Index:13,00355
Bod varu:2980 °C (1013 hPa)
Bod tání:2045 °C
Hustota:3.94 g/cm³ (20 °C)
EINECS:215-691-6
REACH:01-2119529248-35
Číslo CAS:1344-28-1
Vzorec:Al₂O₃
MDL číslo:MFCD00003424