


Tricyclohexylphosphine 20% in toluene ≥88%
Katalogové číslo ABCRAB121621.0100
Dodavatel: abcr
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:100 g
Specifikace
O tomto produktu
:
:280.43 g/mol
Hustota:0.9
Bod vzplanutí:40 °F
EINECS:220-069-2
UN:1993
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Číslo CAS:2622-14-2
Vzorec:C₁₈H₃₃P
MDL číslo:MFCD00003853