ContactUsLinkComponent
SPE columns, CHROMABOND® NH₂
SPE columns, CHROMABOND® NH₂
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
SPE columns, CHROMABOND® NH₂
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Specifications
  • Catalog No:
  • MANA730180
  • MANA730033G
  • MANA732033
  • MANA730033
  • MANA730626G
  • MANA730180G
  • MANA730031
  • MANA730626
  • Carbon load:
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g