ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Accucore™ Polar Premium
HPLC columns, Accucore™ Polar Premium
Certificates
undefined
HPLC columns, Accucore™ Polar Premium
Specifications
  • Catalog No:
  • 554-2299
  • 554-2298
  • 554-2297
  • 554-2296
  • 554-2347
  • 554-2305
  • 554-2304
  • 554-2303
  • 554-2302
  • 554-2301
  • 554-2300
  • Description:
  • 10039-004
  • 10039-006
  • 10039-008
  • 10039-010
  • 10038-694
  • 10038-696
  • 10038-996
  • 10038-998
  • 10039-000
  • 10039-002
  • Carbon load:
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • pH range:
  • 1,5 - 10
  • 1,5 - 10
  • 1,5 - 10
  • 1,5 - 10
  • 1,5 - 10
  • 1,5 - 10
  • 1,5 - 10
  • 1,5 - 10
  • 1,5 - 10
  • 1,5 - 10
  • Surface area:
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g