ContactUsLinkComponent
SPE columns, CHROMABOND® Easy
SPE columns, CHROMABOND® Easy
Dodavatel:  MACHEREY-NAGEL
Certifikáty
undefined
SPE columns, CHROMABOND® Easy
Dodavatel:  MACHEREY-NAGEL
Specifikace
  • Catalog No:
  • MANA730751
  • MANA730757
  • MANA730756
  • MANA730754.250
  • MANA730759
  • MANA730753
  • MANA730755
  • MANA730754
  • MANA730755.250
  • pH range:
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • Surface area:
  • 650 - 700 m²/g
  • 650 - 700 m²/g
  • 650 - 700 m²/g
  • 650 - 700 m²/g
  • 650 - 700 m²/g
  • 650 - 700 m²/g
  • 650 - 700 m²/g
  • 650 - 700 m²/g
  • 650 - 700 m²/g
Specifikace
Frequently Bought Together