Orders LinkContactUsLinkComponent
Pressure filter holders
Pressure filter holders
01, Pressure filter holder, Nerezová ocel, 100 ml, 47 mm, 292 mm, 70 mm
Katalogové číslo MILYXX4004700
Dodavatel:   MILLIPORE
Pressure filter holders
Katalogové číslo MILYXX4004700
Dodavatel:  MILLIPORE
Pressure filter holders
Pressure filter holders
01, Pressure filter holder, Nerezová ocel, 100 ml, 47 mm, 292 mm, 70 mm
Price
54 226,04 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These filter holders are ideal for ultra-cleaning or sterilising batch volumes of liquids.
  • Filter holder has reservoir to hold liquid for batch filtration
  • Autoclavable with membrane in place for sterile filtration
The cylindrical barrel holds 100 or 340 ml of liquid, which is filtered by externally applied gas pressure through a suitable filter supported on the holder base.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    70 mm
  • Pro Ø:
    47 mm
  • Kapacita:
    100 ml
  • Popis:
    Pressure filter holder
  • Výška:
    292 mm
  • Materiál:
    Nerezová ocel
  • Sekvence:
    01
  • Maximální vstupní tlak:
    6,9 bar
  • Cat. No.:
    MILYXX4004700
  • Přípojka pro příkon/výkon spojení:
    9,5 mm hose connector/No. 8 perforated silicone stopper mounts in standard 1 l filtering flask
  • Filtrační plocha:
    11,3 cm²
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Filter support screen, stainless steel, 47 mm
    Filter support screen, stainless steel, 47 mm
    MILYXX4004704
    2
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 350,30 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Locking ring gasket, PTFE
    Locking ring gasket, PTFE
    MILYXX4004714
    3
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS - 4 461,52 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • O-rings, PTFE
    O-rings, PTFE
    MILYXX4004716
    5
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS - 6 692,91 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Replacement parts kit, 47 mm holder includes 5 each top cap O-rings, locking ring gasket, filter sealing O-ring and screen gasket
    Replacement parts kit, 47 mm holder includes 5 each top cap O-rings, locking ring gasket, filter sealing O-ring and screen gasket
    MILYXX40047RK
    1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 12 700,60 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • PVC tubing 3 m with I.Ø. 9,5 mm
    PVC tubing 3 m with I.Ø. 9,5 mm
    MILYXX6700034
    4
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 816,22 Kč