Orders LinkContactUsLinkComponent
b.safe Laboratory Flasks
b.safe Laboratory Flasks
01, 500 ml, GL 45
Katalogové číslo BOHLR105-79
Dodavatel:   Bohlender
b.safe Laboratory Flasks
Katalogové číslo BOHLR105-79
Dodavatel:  Bohlender
b.safe Laboratory Flasks
b.safe Laboratory Flasks
01, 500 ml, GL 45
Přejít na:
Price
738,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Laboratory flask made of borosilicate glass.
  • Includes screw cap and spout made of PP
Specifikace
  • Závit:
    GL 45
  • Kapacita:
    500 ml
  • Sekvence:
    01