Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
14, Achromat N.A. 0,40, 20×, 1,5 mm
Catalog # ECHLRMAG02022
Supplier:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Catalog # ECHLRMAG02022
Supplier:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
14, Achromat N.A. 0,40, 20×, 1,5 mm
Price
5 910,00 Kč
Log in for availability
1 * 1 KS
Specifications
  • Zvětšení:
    20×
  • Popis:
    Achromat N.A. 0,40
  • Sekvence:
    14
  • Pracovní vzdálenost:
    1,5 mm