Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide Trays
Slide Trays
02, Slide tray, Bílá, PS, 194×297×12 mm, 20
Katalogové číslo DELT989921
Dodavatel:   DELTALAB
Slide Trays
Katalogové číslo DELT989921
Dodavatel:  DELTALAB
Slide Trays
Slide Trays
02, Slide tray, Bílá, PS, 194×297×12 mm, 20
Přejít na:
Price
3 300,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stackable slide trays of polystyrene.
Documents
Specifikace
  • Počet sklíček:
    20
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Slide tray
  • Materiál:
    PS
  • Sekvence:
    02
  • Š×H×V:
    194×297×12 mm