Míchací sáčky
01, Mixing bag, without 1,5" TC port, 5 L
Katalogové číslo 734-3667
Dodavatel: JM SEPARATIONS
Přejít na:
Product Details & Documents
Certifications:
Informace pro objednávání:
Informace o dodávce:
Balení:
Upozornení:
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Kapacita:5 L
- Popis:Mixing bag, without 1,5" TC port
- Sekvence:01



