Úložné sáčky
02, Food storage bag, 150×300 mm
Catalog # HKPK100098
Supplier: HK PACK KRAUTSCHEID
Jump to:
Product Details & Documents
Průhledné LDPE sáčky, ideální pro skladování a ochranu potravin a malých náhradních dílů všeho druhu.
- Bezpečnost potravin je zajištěna
- Flexibilní a odolné proti roztržení
- Mrazuvzdorné od 50 μ a tepelně odolné do 80 °C
:
:
:
:
:
Specifications
- Popis:Food storage bag
- Rozměry:150×300 mm
- Sekvence:02



