Table Top Refrigerators
01, Rci 1621 Plus table top refrigerator with EasyFresh, 125 L, 600×607×850 mm
LIEBRCI1621
: Liebherr
- Š×H×V vnějš.:600×607×850 mm
- Kapacita:125 L
- Popis:Rci 1621 Plus table top refrigerator with EasyFresh
- Sekvence:01
- Cat. No.:LIEBRCI1621
- Odmrazení:Auto defrost
- Displej:Digital temperature display
- Typ dveří:Reversible door
- Alarm:Visual and acoustic (Door alarm)
- Elektrické napětí:220 - 240 V, 50 Hz, 1,2 A
- Úroveň zvuku:34 dB
- Police/zásuvky:Plastic door shelves