Table Top Refrigerators
02, Rci 1620 Plus table top refrigerator with EasyFresh, 141 L, 600×607×850 mm
Katalogové číslo LIEBRCI1620
Dodavatel: Liebherr
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Š×H×V vnějš.:600×607×850 mm
- Kapacita:141 L
- Popis:Rci 1620 Plus table top refrigerator with EasyFresh
- Sekvence:02
- Cat. No.:LIEBRCI1620
- Odmrazení:Auto defrost
- Displej:Digital temperature display
- Typ dveří:Reversible door
- Alarm:Visual and acoustic (Door alarm)
- Elektrické napětí:220 - 240 V, 50 Hz, 1,2 A
- Úroveň zvuku:34 dB
- Police/zásuvky:Plastic door shelves