Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
13, Objective LD A-plan, N.A. of 0,35, WD of 4,9 mm at cover glass 1,0, 20×
Katalogové číslo ZEIS4212509901000
Dodavatel:   ZEISS
Objectives
Katalogové číslo ZEIS4212509901000
Dodavatel:  ZEISS
Objectives
Objectives
13, Objective LD A-plan, N.A. of 0,35, WD of 4,9 mm at cover glass 1,0, 20×
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Zvětšení:
    20×
  • Popis:
    Objective LD A-plan, N.A. of 0,35, WD of 4,9 mm at cover glass 1,0
  • Sekvence:
    13