Orders LinkContactUsLinkComponent
Příslušenství
Příslušenství
14, E 496 injector nozzle for intubation material, 4×120 mm, PG 8536
Katalogové číslo MIEL5235490
Dodavatel:   MIELE
Příslušenství
Katalogové číslo MIEL5235490
Dodavatel:  MIELE
Příslušenství
Příslušenství
14, E 496 injector nozzle for intubation material, 4×120 mm, PG 8536
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
  • For lower and upper baskets
  • With 7 x 7 mm perforations
  • Stainless steel
Specifikace
  • Popis:
    E 496 injector nozzle for intubation material, 4×120 mm
  • Sekvence:
    14
  • Určeno pro:
    PG 8536