Orders LinkContactUsLinkComponent
Water Separator
Water Separator
01, Water separator, tap NS 14,5/1,5 mm, 10 ml, 0,1 ml, 29/32 NS, 29/32 NS
Katalogové číslo NEUB-90-10292914
Water Separator
Katalogové číslo NEUB-90-10292914
Water Separator
01, Water separator, tap NS 14,5/1,5 mm, 10 ml, 0,1 ml, 29/32 NS, 29/32 NS
Přejít na:
Price
10 260,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Water separator made of Borosilicate glass 3.3.
  • Graduation 10 ml in 1/10, 0-point on the stopcock
  • With 2-way tap
Specifikace
  • Zábrus do kondenzátoru:
    29/32 NS
  • Zárus do baňky:
    29/32 NS
  • Kapacita:
    10 ml
  • Popis:
    Water separator, tap NS 14,5/1,5 mm
  • Sekvence:
    01
  • Stupnice:
    0,1 ml