Α-TUBULIN REC MAB F2C RABBIT IGGΛ 1 * 200 µG
Katalogové číslo ENZOENZABS6100200
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Α-TUBULIN REC MAB F2C RABBIT IGGΛ 1 * 200 µG
Katalogové číslo ENZOENZABS6100200
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Frequently Bought Together
Self-standing centrifuge tubes, 50 ml, Corning®
Dodavatel: Corning
VWR®, Sáčky do homogenizátoru
Dodavatel: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Dodavatel: Corning
Centrifuge tubes, sterile, polypropylene, Corning®
Dodavatel: Corning
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Dodavatel: VWR Collection
Deepwell Plates 96-Well, 2000 µl
Dodavatel: EPPENDORF
Transfer pipettes
Dodavatel: RATIOLAB
Cryoboxes, Nalgene®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Transfer pipettes, Samco™ Extra Long
Dodavatel: SAMCO
VWR® Water Sampling Bottles, with Tamper Evident Cap
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
VWR® Standard Line, Láhve úzkohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
Cell culture storage bottles, polystyrene, Corning®
Dodavatel: Corning
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
Clear bottom black and white polystyrene microplates, 96 well, Corning®
Dodavatel: Corning
VWR®, Roztěrky, tvar L, jednorázové
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Kryoboxy, lepenka, 133×133 mm
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Kryoboxy a pořadače
Dodavatel: VWR Collection