HIS6 REC MAB HU IGG3Κ 1 * 200 µG
Katalogové číslo ENZOENZABS5390200
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Frequently Bought Together
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Dodavatel: EPPENDORF
VWR® Premium Line, Pipety sérologické
Dodavatel: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Dodavatel: VWR Collection
Eppendorf® Safe-Lock Tubes, 0,5 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Dodavatel: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Microcentrifuge Tubes, High Performance
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Kónické nádobky na vzorky, se zaklapávacím víčkem
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Misky Petriho, PS
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Zkumavky pro PCR, 0,2 ml
Dodavatel: VWR Collection