AMPINEXT NGS BARCODE INDEX SET-12 1 * 1 KIT
ENZOENZGEN5070144
Frequently Bought Together
Serological pipettes, Stripette™
: Corning
VWR®, Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
: VWR Collection
VWR®, Misky Petriho, PS
: VWR Collection
Reagent/centrifuge tube with screw cap
: Greiner Bio-One
Media bottles, square, sterile, Nalgene®
: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Kryoboxy, lepenka, 133×133 mm
: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
: EPPENDORF
VWR® Premium Line, Pipety sérologické
: VWR Collection
VWR®, Sáčky do homogenizátoru
: VWR Collection
VWR®, Filmy pro buněčné kultury, prodyšné, z umělého hedvábí
: VWR Collection
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
: VWR Collection
Eppendorf® Safe-Lock Tubes, 0,5 ml - Microtubes
: EPPENDORF
VWR®, síta článků
: VWR Collection