CIRC018 AS DIG RNA PROBES MS SET 1 * 2 mL
Katalogové číslo ENZOENZGEN1802000
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
CIRC018 AS DIG RNA PROBES MS SET 1 * 2 mL
Katalogové číslo ENZOENZGEN1802000
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Frequently Bought Together
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom, with Flat Screw Cap
Dodavatel: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Dodavatel: VWR Collection
Cryogenic tubes, CryoTubes™, Nunc™
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Microcentrifuge Tubes, High Performance
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Zkumavky s rovným okrajem
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Sáčky do homogenizátoru
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom, 5 ml
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Kryoboxy, lepenka, 133×133 mm
Dodavatel: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Metal-Free, with Screw Cap
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Transfer Pipettes, Graduated
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Misky Petriho, PS
Dodavatel: VWR Collection