Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Pokročilé
Pokročilé
SDS
Certifikáty
Údaje o výrobci
0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
AMPIVIEW NESTIN AS DIG RNA PROBES RT SET 1 * 2 mL
Katalogové číslo ENZOENZGEN1352000
Dodavatel:
ENZO LIFE SCIENCES
Rozbalit obrázek
AMPIVIEW NESTIN AS DIG RNA PROBES RT SET 1 * 2 mL
Katalogové číslo ENZOENZGEN1352000
Dodavatel:
ENZO LIFE SCIENCES
Frequently Bought Together
DNA specimen collection cards, Ahlstrom-Munksjö Gensaver™ and GenSaver™ 2.0
Dodavatel: Ahlstrom-Munksjö
ORF CLONE HUMAN NM_001099679 1 * 10 G
Dodavatel: OriGene
High Sensitivity DNA ScreenTape Analysis (ScreenTape and Reagents)
Dodavatel: AGILENT