SONIDEGIB DIPHOSPHATE 1 * 200 mg
Katalogové číslo ENZOENZCHM2370200
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Frequently Bought Together
Hliník ≥90% stabilizovaný, fine powder, Supelco®
Dodavatel: Merck
Sodium hexanitritocobaltate(III), AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Hydraziniumsulfát, GR p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Uhličitan sodný ≥99.9%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Jodid draselný ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Dihydrogenfosforečnan draselný, EMSURE® ISO p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Dusičnan stříbrný ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Chlorid barnatý dihydrát ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Chlornan sodný 6…14% (active chlorine) in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Síran sodný, anhydrous 98.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Mravenčan amonný ≥97%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Ammonium sulphide 20% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Dusičnan vápenatý tetrahydrát ≥98%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Octan amonný ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Chlornan sodný (6 - 14% Cl₂) vodný roztok, Supelco®
Dodavatel: Merck
Hydroxid sodný 98-100.5%, pellets, Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., E524, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Hydroxid lithný monohydrát ≥98.5%, Purum, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Ruthenium(III) chloride hydrate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Sodium diatrizoate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Benzylalkohol ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific