RUCAPARIB PHOSPHATE 1 * 10 mg
ENZOENZCHM2360010
Frequently Bought Together
Salicylát sodný ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
: VWR Chemicals
Disulfid dvojsodný ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
: VWR Chemicals
Chlorid barnatý dihydrát ≥99%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Metakřemičitan dvojsodný pentahydrát, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Síran železnato-amonný hexahydrát ≥98.5%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Dihydrogenfosforečnan amonný 99+% p.a.
: Thermo Fisher Scientific